Learn More
IKA™ HBR 4 gesteuertes LR-Heizbad
Zylindrisches Heizbad mit integriertem Magnetrührer zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit.
auf Anfrage
Spezifikation
Reglertyp | Stepless Heat Control |
---|---|
Beschreibung | RS 232 interface, external temperature sensor |
Kapazität (metrisch) | 4 L |
Display | LCD |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16298301
|
IKA™
0010001854 |
CH Plug |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Zylindrische Badform
- In die Badbasis integrierte Heizelemente
- Wärmeübertragungsmedien können niedrigviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser (H2O) sein
- Wärmeabgabe: 1000 W
- Zwei Tragegriffe
- Stufenlos einstellbare Sicherheitstemperaturbegrenzung nach DIN 12877
- Doppellagiger Mantel zum Schutz vor Verbrennungen
- Digitale Anzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperaturen sowie Geschwindigkeit
- Integrierter Magnetrührer-Antrieb zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit für eine bessere Wärmeverteilung im Bad
Spezifikation
Stepless Heat Control | |
RS 232 interface, external temperature sensor | |
4 L | |
LCD |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HBR 4 gesteuertes LR-Heizbad