Learn More
IKA™ HBR 4 gesteuertes LR-Heizbad
Zylindrisches Heizbad mit integriertem Magnetrührer zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit.
Marke:  IKA™ 0010001854
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16298301
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrische Badform
  • In die Badbasis integrierte Heizelemente
  • Wärmeübertragungsmedien können niedrigviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser (H2O) sein
  • Wärmeabgabe: 1000 W
  • Zwei Tragegriffe
  • Stufenlos einstellbare Sicherheitstemperaturbegrenzung nach DIN 12877
  • Doppellagiger Mantel zum Schutz vor Verbrennungen
  • Digitale Anzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperaturen sowie Geschwindigkeit
  • Integrierter Magnetrührer-Antrieb zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit für eine bessere Wärmeverteilung im Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stepless Heat Control
4 L
CH Plug
RS 232 interface, external temperature sensor
LCD
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HBR 4 gesteuertes LR-Heizbad > Steckertyp: CH-Stecker