Learn More
3M™ Warnklebeband für Gefahren
Used for marking hazardous areas, protruding equipment, or preventing accidents in factories, warehouses and hospitals.
418.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Länge (metrisch) | 33 m |
Breite (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17267790
|
3M™
7100015263 |
Schwarz mit gelben Streifen |
418.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17277790
|
3M™
7100015266 |
Rot |
418.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Use for taping in all non-critical applications
- Conformable backing makes vinyl tape ideal for use on curved and irregular surfaces
- Rubber adhesive provides good instant adhesion on many surfaces
- Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
- Can be applied by hand or with floor applicator
- Ideal for marking applications in light traffic areas
Spezifikation
50 mm x 33 m | |
33 m | |
50 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Warnklebeband für Gefahren