Learn More
3M™ Warnklebeband für Gefahren
Used for marking hazardous areas, protruding equipment, or preventing accidents in factories, warehouses and hospitals.
Marke:  3M™ 7100015266
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17277790
  • 418.00 CHF / 24 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Für Taping in allen nicht kritischen Anwendungen
  • Dank der anpassbaren Rückseite ist das Vinylband ideal für den Einsatz auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
  • Gummiklebstoff sorgt für eine gute sofortige Haftung auf vielen Oberflächen
  • Behält im Laufe der Zeit die lebendigen Farben und sorgt so für lang anhaltende Qualität
  • Kann von Hand oder mit Bodenapplikator aufgetragen werden
  • Ideal für Markieranwendungen in verkehrsberuhigten Bereichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
767 i
33 m
Rot
50 mm x 33 m
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Warnklebeband für Gefahren > Rot