Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Dies ist ein Kopplungsreagenz zur Verwendung in der Peptidsynthese.
Marke:  Applied Biosystems™ GEN076523
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15890913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
Peptid-Synthese-Harz
Nasses Eis
Peptidsynthese
25 g
Harz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer18G009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2018 Catalog NumberGEN076523
Chargennummer14G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberGEN076523
Chargennummer12H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberGEN076523
Chargennummer16J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberGEN076523
Chargennummer12G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberGEN076523
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent > 25 g