Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Dies ist ein Kopplungsreagenz zur Verwendung in der Peptidsynthese.
1530.00 CHF - 5530.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptidsynthese |
Produkttyp | Peptid-Synthese-Harz |
Versandbedingung | Nasses Eis |
Form | Harz |
Beschreibung
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). | |
Peptid-Synthese-Harz | |
Harz |
Peptidsynthese | |
Nasses Eis |