Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch-Mehrfachdispenser, im Paket mit induktiver Ladestation
Touchscreen-Mehrfachdispenser im Paket mit induktiver Ladestation zu einem attraktiven Preis.
1150.00 CHF - 1450.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | 0,50% |
---|---|
Akkutyp | Lithium-Ionen |
ClipTip | Nein |
Kompatible Spitzen | PD-Tip II und andere Standardtypen |
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
Benachrichtigungen:
Bei diesem Produkt können Sie Chemikalien wie Blei- und Bleiverbindungen ausgesetzt sein, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Auslöser von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktcode | Marke | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16458479
![]() |
BRAND™
705201 |
Weiß | HandyStep™ Touch™ |
1150.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16468479
![]() |
BRAND™
705211 |
Schwarz | HandyStep™ Touch™ S |
1450.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfache Touchscreen-Bedienung
- Passend für alle Standard-Spitzen für Mehrfachdispenser
- Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Spitzen für Mehrfachdispenser
- Die Auto Dispense-Lernfunktion reduziert sich wiederholende Bewegungen um bis zu 97 %
- Motorgetriebener Spitzenabwurf
- HandyStep-Touch bietet den Dispensiermodus, den Modus für die automatische Dispensierung und den Pipettiermodus sowie die Einstellung von zehn Favoriten
- HandyStep Touch S bietet Modi für sequenzielles Dispensieren, Multiaspiration und Titration
- Die Pakete enthalten eine induktive Ladestation
Spezifikation
0,50% | |
Nein | |
Nein | |
8 einstellbare Geschwindigkeiten | |
PC, PBT, Glas, Silikon, PEEK | |
10 Favoriten | |
Repetierpipette | |
33 Mm x 44 mm-Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch | |
15 bis 40 °C | |
6 cm | |
20 cm | |
100 bis 240 VAC, 50/60 Hz |
Lithium-Ionen | |
PD-Tip II und andere Standardtypen | |
Nicht autoklavierbar | |
BRAND™ PD-Tip™ II Mehrfachdispenser-Spitze | |
1 | |
Unsteril | |
1 bis 50 ml | |
BRANDtrade; PD-Tiptrade;II Mehrfachdispenser-Spitzen | |
8 aspiration, 8 Dispensieren | |
1 Jahr | |
5 cm | |
100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |