Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch-Mehrfachdispenser, im Paket mit induktiver Ladestation
GREENER_CHOICE
Touchscreen-Mehrfachdispenser im Paket mit induktiver Ladestation zu einem attraktiven Preis.
Marke:  BRAND™ 705201
902.72 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16458479
  • 1150.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Bei diesem Produkt können Sie Chemikalien wie Blei- und Bleiverbindungen ausgesetzt sein, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Auslöser von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Touchscreen-Bedienung
  • Passend für alle Standard-Spitzen für Mehrfachdispenser
  • Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Spitzen für Mehrfachdispenser
  • Die Auto Dispense-Lernfunktion reduziert sich wiederholende Bewegungen um bis zu 97 %
  • Motorgetriebener Spitzenabwurf
  • HandyStep-Touch bietet den Dispensiermodus, den Modus für die automatische Dispensierung und den Pipettiermodus sowie die Einstellung von zehn Favoriten
  • HandyStep Touch S bietet Modi für sequenzielles Dispensieren, Multiaspiration und Titration
  • Die Pakete enthalten eine induktive Ladestation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,50%
Nein
Betriebsarten: Mehrfachdispensierung, automatische Dispensierung, Pipettierung
Nicht autoklavierbar
8 einstellbare Geschwindigkeiten
PC, PBT, Glas, Silikon, PEEK
1
Unsteril
1 bis 50 ml
BRANDtrade; PD-Tiptrade;II Mehrfachdispenser-Spitzen
8 aspiration, 8 Dispensieren
1 Jahr
5 cm
100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Lithium-Ionen
PD-Tip II und andere Standardtypen
Nein
Weiß
BRAND™ PD-Tip™ II Mehrfachdispenser-Spitze
HandyStep™ Touch™
10 Favoriten
Repetierpipette
33 Mm x 44 mm-Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch
15 bis 40 °C
6 cm
20 cm
100 bis 240 VAC, 50/60 Hz