Learn More
Hammond™ Trockenmittelbeutel
Schützen Sie Materialien mit diesen Trockenmittelbeuteln vor Korrosion. Hammond™ Drierite™ Trockenmittelbeutel reduzieren die Luftfeuchtigkeit auf einen Taupunkt von 100 °F in 10 Stunden und sind staubdicht. Die in diesen Beuteln verpackten Materialien sind viele Monate vor Korrosion geschützt.
139.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Material Calcium Sulfate
Eignung Diese Beutel sind staubdicht und bieten für mehrere Monate Schutz.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11832692
Unterlagen ansehen
Cole Parmer
07193-04
750/Packung
263.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11893082
Unterlagen ansehen
Cole Parmer
07193-06
6 g
277.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11803092
Unterlagen ansehen
Cole Parmer
07193-08
1 0 z.
139.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11833092
Unterlagen ansehen
Cole Parmer
07193-14
8 oz.
266.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Drierite (wasserfreiem Calciumsulfat) gefüllte Beutel aus Kreppvlies trocknen während des Transports oder der Lagerung die Luft in einer Verpackung oder einem Behälter vollständig.
  • Robust und durch Heißsiegelfolien zusammengehalten
  • Gute Leistung bei erhöhten Temperaturen
  • Gibt bei weniger als 350 °F keine aufgenommene Feuchtigkeit ab
Spezifikation
Spezifikation
Calcium Sulfate
Diese Beutel sind staubdicht und bieten für mehrere Monate Schutz.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium sulphate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hammond™ Trockenmittelbeutel