Learn More
Hammond™ Trockenmittelbeutel Artikelnummer.: 11832692
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Hammond™ Trockenmittelbeutel
Artikelnummer. 11832692 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
750/Packung
Click to view available options
Menge:
750/Packung
6 g
1 0 z.
8 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 11832692
Marke: Cole Parmer 0719304
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Materialien mit diesen Trockenmittelbeuteln vor Korrosion. Hammond™ Drierite™ Trockenmittelbeutel reduzieren die Luftfeuchtigkeit auf einen Taupunkt von 100 °F in 10 Stunden und sind staubdicht. Die in diesen Beuteln verpackten Materialien sind viele Monate vor Korrosion geschützt.
Mit Drierite (wasserfreiem Calciumsulfat) gefüllte Beutel aus Kreppvlies trocknen während des Transports oder der Lagerung die Luft in einer Verpackung oder einem Behälter vollständig.
  • Robust und durch Heißsiegelfolien zusammengehalten
  • Gute Leistung bei erhöhten Temperaturen
  • Gibt bei weniger als 350 °F keine aufgenommene Feuchtigkeit ab
Spezifikation
Material Calcium Sulfate
Menge 750/Packung
Eignung Diese Beutel sind staubdicht und bieten für mehrere Monate Schutz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hammond™ Trockenmittelbeutel >