Learn More
Hamilton™ X1 Microlab 300 Pipettor
Geführtes Pipettiersystem für vollkommen neue Pipettiervorgänge im Labor
Marke:  Hamilton™ 67100-01
Artikelnummer. 15130419
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Controller, Handsonde mit Einwegspitze, Spritzenantrieb, Ventil, Füllschlauch, Kabelordnungssystem, länderspezifisches Netzkabel, Netzteil, eine 25 μl und eine 1.25 ml-Hamilton Microlab 300 Spritze.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
± 0.4 bis ± 7 %
NIST, CE, CSA
Controller, Handsonde mit Einwegspitze, Spritzenantrieb, Ventil, Füllschlauch, Kabelordnungssystem, länderspezifisches Netzkabel, Netzteil, 25 μl- und 1.25 ml-Hamilton Microlab™ 300 Spritze.
2 GB
6.5 lbs.
100/240 V, 50/60 Hz
1.5 A
Pipettor-System
0.5 bis 1000 μl
± 0.15 bis ± 8 %
0.0000169 bis 0.033 oz.
2900 g
100/240 V
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ X1 Microlab 300 Pipettor > Microlab 300 Pipettiersystem