Learn More
Hamilton™ S-Line Spritzen für CTC PAL™ Autosampler
Bietet eine hervorragende Leistung für den täglichen Einsatz in GC- und HPLC-Injektionen
75.00 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-Autosampler-Injektionen
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp S-Line Spritze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15362104
Unterlagen ansehen
Hamilton™
67436-01
5 μl 26 s G 75 N
116.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15511846
Unterlagen ansehen
Hamilton™
67438-01
10 μl 26 s G 701 N
75.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15300617
Unterlagen ansehen
Hamilton™
67446-01
25 μl 22 s G 1702 N
155.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15343035
Unterlagen ansehen
Hamilton™
67450-01
50 μl 22 G 1705 N
178.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15362985
Unterlagen ansehen
Hamilton™
67442-01
250 μl 22 G 1725 N
103.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die kostengünstige Spritze des S-Sortiments besteht aus hochwertigen Materialien, um Ihre Erwartungen für die meisten standardmäßigen chromatographischen Anwendungen zu übertreffen. Die Gastight™ Version der Spritze des S-Sortiments ist die ideale Wahl für GC-Probeninjektionen. Verfügt über eine präzise bearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem engen Sitz im Glaszylinder wischt die Spitze das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben, wodurch die Probenverschleppung minimiert wird. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
  • Die kostengünstige Wahl für CTC PAL Autosampler-Anwendungen
  • Hervorragende Leistung im täglichen Einsatz für GC-Injektionen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt
  • Die enge Passform im Glaszylinder minimiert die Probenverschleppung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
GC-Autosampler-Injektionen
2 in.
S-Line Spritze
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ S-Line Spritzen für CTC PAL™ Autosampler