Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp TLL
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
115.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Max. Druck Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Max. Druck Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10631353
Unterlagen ansehen
Hamilton™
80927
50 μl 1000 psi Luer-Lock mit Schlitzen
115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10214082
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81227
500 μl 500 psi Luer-Lock mit Schlitzen
126.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10277820
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81220
500 μl 500 psi Luer-Lock
136.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10440791
Unterlagen ansehen
Hamilton™
80920
50 μl 1000 psi Luer-Lock
118.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10267820
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81020
100 μl 1000 psi Luer-Lock
167.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10631543
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81027
100 μl 1000 psi Luer-Lock mit Schlitzen
123.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10436522
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81127
250 μl 500 psi Luer-Lock mit Schlitzen
123.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10262793
Unterlagen ansehen
Hamilton™
81120
250 μl 500 psi Luer-Lock
146.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Luer-Lock aus PTFE (TLL). Dieser Anschluss besitzt einen männlichen Luer-Konus mit vernickeltem Verriegelungsanschluss aus Messing für den Gebrauch mit Kel-F-Nadeln, Metallanschlussnadeln und universellen Verbindungsstücken. Zudem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen und im manuellen Betrieb eingesetzt.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
  • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
  • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
239 °F
50 °F
10 °C
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Gasdichte Spritze
115 °C
Ohne Kanüle
Je
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp TLL