Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp TLL
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Marke:  Hamilton™ 80920
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440791
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Luer-Lock aus PTFE (TLL). Dieser Anschluss besitzt einen männlichen Luer-Konus mit vernickeltem Verriegelungsanschluss aus Messing für den Gebrauch mit Kel-F-Nadeln, Metallanschlussnadeln und universellen Verbindungsstücken. Zudem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen und im manuellen Betrieb eingesetzt.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
  • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
  • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.04 Zoll
1.03 mm
Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
Ohne Kanüle
Je
Luer-Lock
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
0.3 Zoll
7.75 mm
Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST
1000 psi
115 °C
1705
10 °C
50 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp TLL > 50 μl; TLL; Kanüle im Lieferumfang nicht enthalten