Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: TLLX Termination
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
118.00 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
---|---|
Enthält | Kolbenanschlag für Geräte |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10303032
|
Hamilton™
81323 |
1 ml | 1001 | Nicht autoklavierbar |
166.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10206532
|
Hamilton™
80222 |
25 μl | 1702 | Nicht autoklavierbar |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10623171
|
Hamilton™
81222 |
500 μl | 1750 | Autoklavierbar |
127.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10231681
|
Hamilton™
81022 |
100 μl | 1710 | Autoklavierbar |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10509091
|
Hamilton™
80922 |
50 μl | 1705 | Autoklavierbar |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10068370
|
Hamilton™
81122 |
250 μl | 1725 | Autoklavierbar |
139.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- PFTE Luer-Lock mit Anschlag (TLLX) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe. Diese Verbindung wird an MICROLAB 500-Geräte angeschlossen.
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
Gasdichte Spritze | |
115 °C | |
Ohne Kanüle | |
Microlab 500 Geräte |
Kolbenanschlag für Geräte | |
239 °F | |
50 °F | |
Je | |
Luer-Lock |