Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: TLLX Termination
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Marke: Hamilton™ 81222
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- PFTE Luer-Lock mit Anschlag (TLLX) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe. Diese Verbindung wird an MICROLAB 500-Geräte angeschlossen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.128 Zoll | |
3.26 mm | |
Kolbenanschlag für Geräte | |
700 psi | |
115 °C | |
1750 | |
Je | |
Microlab 500 Geräte |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0,305 in. | |
7.75 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
500 μl | |
Luer-Lock |