Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: TLLX Termination
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Marke:  Hamilton™ 81122
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10068370
  • 139.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • PFTE Luer-Lock mit Anschlag (TLLX) – männlicher Luer-Konus mit vernickelter Messingnabe. Diese Verbindung wird an MICROLAB 500-Geräte angeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,091 in.
2.3 mm
Kolbenanschlag für Geräte
500 psi
115 °C
1725
Je
Microlab 500 Geräte
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
0,305 in.
7.75 mm
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
Ohne Kanüle
250 μl
Luer-Lock