Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
194.00 CHF - 840.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Form Flüssig
Produktlinie Halt™
Puffer Lysepuffer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11834101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78429
5 mL
558.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10720825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78430
24 x 100 μl
363.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11814111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78438
10 ml
840.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10516495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
87786
1 ml
194.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail (100x)
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.