Learn More
Hafnium(IV)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
243.00 CHF - 1026.37 CHF
Identificatori chimici
CAS | 15823-43-5 |
---|---|
Summenformel | HfO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 274.55 |
MDL-Nummer | MFCD00168081 |
InChI-Schlüssel | KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium |
PubChem CID | 13094115 |
IUPAC-Name | Hafnium(4+);disulfat |
SMILES | [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11399768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.06 |
5 g |
243.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11309778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.14 |
25 g |
1026.37 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Identificatori chimici
15823-43-5 | |
274.55 | |
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L | |
13094115 | |
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O |
HfO4S | |
MFCD00168081 | |
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium | |
Hafnium(4+);disulfat |
Specifica
Hafnium (IV) sulfate | |
Pulver | |
HfO4S | |
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium | |
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O | |
274.55 | |
370.62 (Anhydrous) |
15823-43-5 | |
(Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 % | |
MFCD00168081 | |
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L | |
Hafnium(4+);disulfat | |
13094115 | |
99.9% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.