Learn More
Hafnium(IV)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399768
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafnium(IV)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399768
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11399768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044244.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15823-43-5
Summenformel HfO4S
Molekulargewicht (g/mol) 274.55
MDL-Nummer MFCD00168081
InChI-Schlüssel KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
IUPAC-Name Hafnium(4+);disulfat
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) sulfate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %
Formelmasse 370.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number044244.14,044244.06
ChargennummerT27I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number044244.14,044244.06
ChargennummerP09I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044244.14,044244.06
ChargennummerY22D019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044244.14,044244.06
ChargennummerW16H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044244.14,044244.06
Name des Produkts
Hafnium(IV)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals >