Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 5400°C |
Chemischer Name oder Material | Hafnium(IV) oxide |
Schmelzpunkt | 2810°C |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 12055-23-1 |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Summenformel | HfO2 |
Strukturformel | HfO2 |
MDL-Nummer | MFCD00003565 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0309728 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | 192030010 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hafnium(IV) oxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hafnium(IV)-oxid, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur