Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.95 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303827
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafnium(IV)-oxid, 99.95 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303827
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11303827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035666.03
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-23-1
Summenformel HfO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.49
MDL-Nummer MFCD00003565
InChI-Schlüssel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Hafnium(4+) Dioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2774°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr typischerweise < 0.5 %
Merck Index 14,4588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.49
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.68 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ05I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number035666.06,035698.22,035666.03,035666.14,035698.06
Chargennummer5005N21P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
ChargennummerT20G021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035666.06,035698.22,035666.03,035666.14,035698.06
ChargennummerC16P28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
ChargennummerK26M04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
Name des Produkts
Hafnium(IV)-oxid, 99.95 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.5 %, Thermo Scientific Chemicals >