Learn More
Hafniumfolie, 0.75 mm (0.03 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
103.00 CHF - 372.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Summenformel | Hf |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011032 |
InChI-Schlüssel | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
IUPAC-Name | Hafnium |
SMILES | [Hf] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000524.FF |
25 x 25 mm |
103.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11365699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000524.FI |
50 x 50 mm |
372.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
Hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Spezifikation
Hafnium foil | |
7440-58-6 | |
Hf | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
0.75mm (0.03 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 % | |
MFCD00011032 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
Hafnium | |
23986 | |
99.5% | |
≈6.1g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen