Learn More
Hafniumfolie, 0.75 mm (0.03 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium foil |
Namenshinweis | 0.75mm (0.03 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 % |
Menge | 50 x 50 mm |
Reinheit (%) | 99.5% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈6.1g/25x25mm |
Form | Folie |
Name des Produkts
Hafniumfolie, 0.75 mm (0.03 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur