Learn More
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
17.48 CHF - 339.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12069-85-1 |
---|---|
Summenformel | CHf |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.50 |
MDL-Nummer | MFCD00016126 |
InChI-Schlüssel | NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | methanidylidynehafniumylium |
SMILES | [C-]#[Hf+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11307417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.03 |
1 g | N/A | |||||||
11317417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.09 |
10 g |
89.55 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.18 |
50 g |
339.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12069-85-1 | |
190.50 | |
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Hf+] |
CHf | |
MFCD00016126 | |
methanidylidynehafniumylium |
Spezifikation
Hafnium carbide | |
12069-85-1 | |
Pulver | |
CHf | |
it is insoluble in water. | |
[C-]#[Hf+] | |
190.50 | |
Odorless |
3890°C | |
Grau | |
99.5% (Metals basis excluding Zr) | |
MFCD00016126 | |
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynehafniumylium | |
190.54 | |
12.2 |
Sicherheit und Handhabung
Take precautionary measures against static discharges.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-114-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4620000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen