Learn More
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317417
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317417
10 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11317417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012567.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-85-1
Summenformel CHf
Molekulargewicht (g/mol) 190.50
MDL-Nummer MFCD00016126
InChI-Schlüssel NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium carbide
Schmelzpunkt 3890°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Löslichkeitsinformationen it is insoluble in water.
Formelmasse 190.54
Geruch Geruchsneutral
Dichte 12.2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number012567.03,012567.18,012567.09
ChargennummerR03K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number012567.18,012567.09
Chargennummer10234827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number012567.03,012325.06,012325.03,012325.14,012567.09
ChargennummerR05J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number012567.18,012567.09
ChargennummerZ09I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number012567.03,012325.06,012325.03,012325.14,012567.09
Name des Produkts
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals >