Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren
Maximieren Sie die Gesamtkapazität der Blutbeutel pro Zentrifugationslauf mit der einzigartigen Blutbeutelkapazität von 16 x 500 ml der Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen.
19441.73 CHF - 26366.18 CHF
Spezifikation
Material | Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen |
---|---|
Typ | Ausschwingrotor |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15620937
|
Thermo Scientific™
75003862 |
HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor |
19441.73 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15883218
|
Thermo Scientific™
75003882 |
HAEMAFlex 16 Ausschwingrotor |
26366.18 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 Rotor.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 12 oder 16 x 500 ml-Blutbeuteln (12 oder 16 x 1000 ml) bei Verwendung desselben Bechersystems an Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen.Diese Rotoren mit Windschutz verfügen über Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Technologie, und bieten, basierend auf einer technischen Evaluierung von Designs desselben Rotorkörpers mit und ohne Windschutz, Energieeinsparungen von bis zu 60 %.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die sofortiges Öffnen des Rotordeckels, Deckellagerung und Rotorerkennung ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
Rotorbecher mit Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Nickelbeschichtung sind ebenfalls erhältlich, und bieten Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen, die anderenfalls die strukturelle Integrität eines Rotorbechers aus Metall schwächen können.
Spezifikation
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen | |
Ausschwingrotor | |
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen |