Learn More
IKA™ HABITAT Cell, doppelwandiges 1 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 1 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007647
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17725079
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über den Doppelmantel empfehlen wir einen unserer Thermostate wie HRC 2 Basic oder Control.
Lieferumfang
  • Ständer 1
  • HA.gv.dw.1 Glasgefäß, doppelwandig
  • Ha.mt.s.2 Motor, klein
  • HA.hp.s.1 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.ino Öffnung für die Inokulation
  • HA.sp.m.1 Mikroverteiler, 5 µm
  • Ha.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.1 3-Schrägblattrührer
  • HA.s.tm.1 Temperatursensor
  • HA.s.ph.1 pH-Sensor
  • HA.s.do.1 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.1 Füllstandssensor
  • Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Borosilikatglas
210 x 414 x 210 mm
Name des Produkts
IKA™ HABITAT Cell, doppelwandiges 1 l-Paket > Doppelwandig, 1 l