Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke:  Thermo Scientific™ FCR500TSXLE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15708537
  • 2532.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
  • Sieben-Tage-Temperaturschreiber
  • Funktioniert bis -150 °C
  • Kundenseitig oder werkseitig installiert
Bestellinformationen:
  • Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Fachmann eingebaut werden
Serviceleistungen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tintenloser Datenschreiber, vor Ort installiert
Datenschreiber
TSX Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
Temperaturschreiber
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte >