Learn More
H-B Instrument™ Durac™ einfach geformte Kunststoffhydrometer für relative Dichte
Bruchsicheres Polycarbonat verhindert Kontamination
Marke:  H-B Instrument™ B61800-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17400244
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten.Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±0,002
Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA anerkannt und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Sie sind mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist, verpackt.
Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
0,002
300 mm
0,920 bis 1,080
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ einfach geformte Kunststoffhydrometer für relative Dichte > Bereich:0,920 bis 1,080