Learn More
Abnova™ GST Protein
GST full-length ORF ( AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) protein.
424.00 CHF - 645.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAB37352
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141044
Unterlagen ansehen
Abnova™
P0001.10ug
10 μg
424.00 CHF
10 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16151044
Unterlagen ansehen
Abnova™
P0001.25ug
25 μg
645.00 CHF
25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
AAB37352
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
Wheat Germ (in vitro)
MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
Human
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ GST Protein