Learn More
Cytiva GST Gene Fusion System pGEX-Vektoren
Entwickelt für die induzierbare, hochqualitative intrazelluläre Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schistosoma japonicum GST
805.00 CHF
Spezifikation
Menge 25μ g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die induzierbare intrazelluläre High-Level-Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schisto soma japonicum GST
Typ pGEX-Vektor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
10534435
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9545-49
4T-1.
805.00 CHF
25 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10209814
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9546-50
6P-2.
805.00 CHF
25 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10516355
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9546-51
6P-3.
805.00 CHF
25 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10350355
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
28-9546-48
6P-1.
805.00 CHF
25 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10437484
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
28-9546-53
2T
805.00 CHF
25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10340735
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
28-9545-52
4T-3.
805.00 CHF
25 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Bietet einen Tac-Promotor für die chemisch induzierbare High-Level-Expression von GST-getaggten rekombinanten Proteinen
  • Bietet ein internes laq1q Gen zur Verwendung in jedem beliebigen E. coli -Wirt
  • Mit PreScission™ Protease, Thrombin oder Faktor Xa Erkennungsstellen für die Spaltung des Zielproteins aus dem Fusionsprodukt
  • Die Vektoren bieten alle drei translatorischen Leseraster, die mit der EcoRI-Restriktionsstelle beginnen
  • Kann eine Vielzahl von E. coli Wirtsstämme-Klonierungen und Expressionen verwenden
  • pGEX-1lT EcoRI/BAP ist ein Eco1-Vorschnittvektor, mit Phosphatase behandelt, um eine Selbstlöschende zu verhindern, und bereit für das Einfügen von Genen
  • PGEX-2TK wird eine spezifische Proteinase-Stelle einführen, die es ermöglicht, das Fusionsprodukt mit [γ -32 P]ATP unter Verwendung von Proteinase zu markieren
Specifications
Specifications
25μ g
Für die induzierbare intrazelluläre High-Level-Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schisto soma japonicum GST
pGEX-Vektor