Learn More
Cytiva GST Gene Fusion System pGEX-Vektoren
Entwickelt für die induzierbare, hochqualitative intrazelluläre Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schistosoma japonicum GST
Marke:  Cytiva 28-9546-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10516355
  • 805.00 CHF / 25 Mikroliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet einen Tac-Promotor für die chemisch induzierbare High-Level-Expression von GST-getaggten rekombinanten Proteinen
  • Bietet ein internes laq1q Gen zur Verwendung in jedem beliebigen E. coli -Wirt
  • Mit PreScission™ Protease, Thrombin oder Faktor Xa Erkennungsstellen für die Spaltung des Zielproteins aus dem Fusionsprodukt
  • Die Vektoren bieten alle drei translatorischen Leseraster, die mit der EcoRI-Restriktionsstelle beginnen
  • Kann eine Vielzahl von E. coli Wirtsstämme-Klonierungen und Expressionen verwenden
  • pGEX-1lT EcoRI/BAP ist ein Eco1-Vorschnittvektor, mit Phosphatase behandelt, um eine Selbstlöschende zu verhindern, und bereit für das Einfügen von Genen
  • PGEX-2TK wird eine spezifische Proteinase-Stelle einführen, die es ermöglicht, das Fusionsprodukt mit [γ -32 P]ATP unter Verwendung von Proteinase zu markieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6P-3.
25μ g
Für die induzierbare intrazelluläre High-Level-Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schisto soma japonicum GST
pGEX-Vektor