Learn More
Cytiva GST Gene Fusion System pGEX-Vektoren
Entwickelt für die induzierbare, hochqualitative intrazelluläre Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schistosoma japonicum GST
Marke: Cytiva 28-9545-52
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet einen Tac-Promotor für die chemisch induzierbare High-Level-Expression von GST-getaggten rekombinanten Proteinen
- Bietet ein internes laq1q Gen zur Verwendung in jedem beliebigen E. coli -Wirt
- Mit PreScission™ Protease, Thrombin oder Faktor Xa Erkennungsstellen für die Spaltung des Zielproteins aus dem Fusionsprodukt
- Die Vektoren bieten alle drei translatorischen Leseraster, die mit der EcoRI-Restriktionsstelle beginnen
- Kann eine Vielzahl von E. coli Wirtsstämme-Klonierungen und Expressionen verwenden
- pGEX-1lT EcoRI/BAP ist ein Eco1-Vorschnittvektor, mit Phosphatase behandelt, um eine Selbstlöschende zu verhindern, und bereit für das Einfügen von Genen
- PGEX-2TK wird eine spezifische Proteinase-Stelle einführen, die es ermöglicht, das Fusionsprodukt mit [γ -32 P]ATP unter Verwendung von Proteinase zu markieren
Spezifikation
4T-3. | |
25μ g | |
Für die induzierbare intrazelluläre High-Level-Expression von Genen oder Genfragmenten als Fusion mit Schisto soma japonicum GST | |
pGEX-Vektor |