Learn More
Standardlösung 3 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
188.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD02091710 |
UN-Nummer | UN3264 |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | Matrix: 2% HNO3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11394267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036750.AE |
100 mL |
188.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11405200
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036750.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3 | |
UN3264 | |
Matrix: 2% HNO3 |
MFCD02091710 | |
Flüssig | |
Specpure™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen