Learn More
Standardlösung 3 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036750.AP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11405200
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3
Matrix: 2% HNO3
UN3264
Specpure™
Flüssig
MFCD02091710
500 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Standardlösung 3 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml