Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen für Kapillar-Blutentnahmesystem
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
374.00 CHF - 535.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bio-One VACUETTE MiniCollect Blutentnahme-Kapillarröhrchen |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleinvolumige Blutentnahme |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12671501
|
Greiner Bio-One
450472 |
0.8 ml | Serumtrennung | Gold | N/A | ||||||
12500127
|
Greiner Bio-One
450474 |
1 ml | K3-EDTA | Lavendel | N/A | ||||||
Beschreibung
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
- Die Röhrchen verfügen über einen Verschluss, der als Ventil dient, sodass geeignete Kapillare oder Trichter eingesetzt werden können, ohne die Kappe zu entfernen
- Passen Sie das Röhrchen in ein 13x75 mm-Trägerröhrchen ein, um die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung zu erleichtern
- Röhrchen mit Gel enthalten eine inerte Barriere am Boden, die sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation und des Transports eine stabile Barriere zwischen dem Gerinnsel/den Zellen und dem Serum/Plasma zu bilden
- Alle Röhrchen benötigen MiniCollect-Trichter oder ein Kapillarentnahmegerät (separat erhältlich)
Spezifikation
Bio-One VACUETTE MiniCollect Blutentnahme-Kapillarröhrchen | |
Ja | |
Kleinvolumige Blutentnahme |