Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen für Kapillar-Blutentnahmesystem
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
Marke:  Greiner Bio-One 450474
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12500127
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
  • Die Röhrchen verfügen über einen Verschluss, der als Ventil dient, sodass geeignete Kapillare oder Trichter eingesetzt werden können, ohne die Kappe zu entfernen
  • Passen Sie das Röhrchen in ein 13x75 mm-Trägerröhrchen ein, um die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung zu erleichtern
  • Röhrchen mit Gel enthalten eine inerte Barriere am Boden, die sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation und des Transports eine stabile Barriere zwischen dem Gerinnsel/den Zellen und dem Serum/Plasma zu bilden
  • Alle Röhrchen benötigen MiniCollect-Trichter oder ein Kapillarentnahmegerät (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bio-One VACUETTE MiniCollect Blutentnahme-Kapillarröhrchen
Valved Cap
Ja
Kleinvolumige Blutentnahme
K3-EDTA
1 ml
Lavendel