Learn More
Fisherbrand™ Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion
Idealer Inkubator für einfache Inkubationsanwendungen und Wärmelagerung
2925.00 CHF - 3920.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Konvektionstyp Schwere
Temperatur (metrisch) 50 bis 250°C
Display Digital
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155067
65L 414 x 328 x 480mm
2925.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15825911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155069
105L 414 x 438 x 580mm
3620.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15845911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155071
176L 589 x 438 x 680mm
3920.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Schwerkraftkonvektion
  • Übertemperaturschutz
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Stapelbar
  • Manuell einstellbare Luftklappe für eine erhöhte Luftzirkulation
  • Einfach zu entfernende Einlegebodenhalterungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Zwei Draht-Einlegeböden sind im Lieferumfang enthalten
  • Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
  • CE-Kennzeichnung
Trocknen, Erhitzen, einfache Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
50 bis 250°C
Edelstahl
2
±0,4 °C bei 150 °C
230 V, 50/60 Hz
Schwere
Digital
25 kg
UK und EU
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion