Learn More
Fisherbrand™ Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion
Idealer Inkubator für einfache Inkubationsanwendungen und Wärmelagerung
Marke: Fisherbrand™ 50155069
1782.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Ideal für grundlegende Trocknungs- oder Heizanwendungen
- Maximale Temperatur 250 °C
- Übertemperaturschutz
- Manuell einstellbare Luftklappe für eine erhöhte Luftzirkulation
- Digitale Steuerung
- Innenraum aus Edelstahl
- Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
- CE-Kennzeichnung
- Zwei Draht-Einlegeböden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Zusätzliche Einlegeböden sind auch separat erhältlich
- Energieverbrauch: 261 W
Trocknen, Erhitzen, einfache Anwendungen
Spezifikation
Edelstahl | |
105L | |
Digital | |
25 kg | |
UK und EU | |
±5 °C bei 150 °C | |
414 x 438 x 580mm | |
48 kg | |
1.400 W |
Schwere | |
50 bis 250°C | |
Edelstahl | |
2 | |
±0,4 °C bei 150 °C | |
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung | |
565 x 640 x 820 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
Videos
-
Fisherbrand general purpose ovens
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%