Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Graffiti Remover 3000
204.00 CHF - 655.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17207640
|
3M™
7100030784 |
0,5 l |
204.00 CHF
1 Flasche |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17297630
|
3M™
7100030783 |
5 L |
655.00 CHF
1 Flasche |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces - graffiti remover is effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has little odour, enhancing user comfort and efficiency – unlike traditional chemical removers which emit powerful odours and harmful vapours
- Low environmental impact as the product does not contain aromatic, aliphatic or chlorinated solvents
Spezifikation
Graffiti-Entferner |