Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Graffiti Remover 3000
Marke:  3M™ 7100030783
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17297630
  • 655.00 CHF / 1 Flasche
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Graffiti-Entferner für Kunststoff-, lackierte oder lasierte Oberflächen. Wirksam gegen Sprühfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
  • Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
  • Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
  • Ist nahezu geruchlos und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
  • Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Graffiti-Entferner
5 L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Graffiti Remover 3000 > 5 L