Learn More
Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung
Einfaches Überprüfen, ob das Mikrozentrifugenröhrchen verschlossen ist, für hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation.
19.55 CHF - 72.20 CHF
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11838332
![]() |
Thermo Scientific™
3455IW |
Steril | Gehäuse 0.6mL | Gehäuse 30000xG | Beutel/Einheit mit 500 Röhrchen, 5 Einheiten/Karton |
50.10 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12388202
![]() |
Thermo Scientific™
3455-11 |
Steril | 0.6 ml | 30 k x g | 100 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton |
43.55 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11910937
![]() |
Thermo Scientific™
3457IW |
Steril | 1.5 ml | 24 k x G | 500 Röhrchen pro Beutel/Einheit, 5 Einheiten/Karton |
72.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11920937
|
Thermo Scientific™
3459IW |
Unsteril | 2 ml | 25 k x g | 500 Röhrchen pro Beutel/Einheit, 5 Einheiten/Karton | N/A | ||||||
10021782
![]() |
Thermo Scientific™
3454 |
Unsteril | 0.6 ml | 30 k x g | 100 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton |
32.60 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11599914
![]() |
Thermo Scientific™
3456 |
Unsteril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton |
19.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12398202
![]() |
Thermo Scientific™
3457 |
Steril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton |
34.40 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10656833
|
Thermo Scientific™
3458 |
Unsteril | 2 ml | 25 k x g | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton | N/A | ||||||
11509924
|
Thermo Scientific™
3459 |
Steril | 2 ml | 25 k x g | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Graduierte Safelock Mikrozentrifugenröhrchen können Sie die Sicherheit eines Röhrchen mit Schraubverschluss mit der Anwenderfreundlichkeit eines Röhrchen mit Schnappverschluss entdecken. Diese Röhrchen bieten höchste Sicherheit beim Zentrifugieren. Positionieren Sie die aufklappbare Sperrkugel einfach in der Nut, um ein versehentliches Öffnen der Verschlusskappe zu verhindern, Verdunstung zu vermeiden und die Probenintegrität zu gewährleisten.
Mit Safelock Deckel
- Einfache Einhandbedienung lässt die aufklappbare Verschlusskappe zuschnappen und bringt die Verschlusskugel an ihren Platz, sodass wertvolle Proben geschützt sind.
- Die aufklappbare Verschlusskugel reduziert die Belastung auf den Daumen.
- Die glatte Oberfläche des Verschlusses reduziert die Wahrscheinlichkeit von Einrissen in den Handschuhen.
- Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis.
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Inkubation und Zentrifugation.
- Außerordentlich stabile Leistung unter den Belastungen bei der Zentrifugation, um Röhrchenbruch zu verhindern
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen.
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Verpackungsoptionen
- Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei.
- Für strenge Anforderungen an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich.
Empfohlen für:
den täglichen Gebrauch unter strengen Laborbedingungen einschließlich Zentrifugation, Kochen, Inkubation, Gefrieren und Probenlagerung.
Spezifikation
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.