Learn More
Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung
Einfaches Überprüfen, ob das Mikrozentrifugenröhrchen verschlossen ist, für hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation.
Marke:  Thermo Scientific™ 3458
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10656833
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Naturfarben
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Ja
2 ml
Polypropylen
Unsteril
25 k x g
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung > 2,0 ml; Verschlussdeckel; unsteril; 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.