Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.
72.03 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Oberflächenschutzpapier |
---|---|
Material | Papier, Gütegrad 604 |
Trägermaterial | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Dicke | 0.25 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710005
|
Fisherbrand™
0604R00022 |
50 m x 6 cm | Oberflächenschutzpapier | N/A | ||||||
11715375
|
Fisherbrand™
0604F00021 |
520 x 420 mm | Einzelne Blätter | N/A | ||||||
11725375
|
Fisherbrand™
0604F00023 |
600 x 500 mm | Einzelne Blätter | N/A | ||||||
11728742
|
Fisherbrand™
0604F00022 |
570 x 460 mm | Einzelne Blätter |
108.16 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11758722
|
Fisherbrand™
0604R00021 |
50 m x 46 cm | Roll |
161.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
- Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier | |
Polyethylen | |
0.25 mm |
Papier, Gütegrad 604 | |
Weiß |