Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.
Marke:  Fisherbrand™ 0604R00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11710005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
  • Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier
50 m
50 m x 6 cm
Weiß
1 Rolle
Papier, Gütegrad 604
0.6 m
Polyethylen
0.25 mm
Oberflächenschutzpapier
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604 > 50 L x 0.6 m B