Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
335.42 CHF - 559.05 CHF
Spezifikation
Closure Included | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Gerade, zylindrisch |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12307487
|
Gosselin™
PR500-01 |
510 mL | Ionisierter Behälter | N/A | ||||||
11793234
|
Gosselin™
PR1000-02 |
1070 mL | Behälter |
366.87 CHF
70 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11783234
|
Gosselin™
PR1050-01 |
1000 mL | Behälter |
335.42 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11703244
|
Gosselin™
PR500-02 |
510 mL | Behälter |
531.08 CHF
160 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12317487
|
Gosselin™
PR800-01 |
775 mL | Behälter |
349.41 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Nicht steril
- Hohe Stoßfestigkeit
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
Weiß | |
Weiß |