Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
Marke:  Gosselin™ PR800-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12317487
  • 349.41 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Hohe Stoßfestigkeit
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polypropylen
Nicht steril
EG N°1935/2004
Schraubverschluss
101 mm
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und natürliche Dichtung
Ja
Gerade, zylindrisch
775 mL
Weiß
Weiß
106 mm
100/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß > Unsteril; Fassungsvermögen:Gehäuse 775mL