Learn More
Corning™ Sample diluter,sample size 80-400ml, distribution
Automatisierter Lebensmittelprobenverdünner für die Analyse einer Reihe von Probengrößen zwischen 80 und 400 ml.
Marke:  Corning™ S-DILUTER-1
Artikelnummer. 15599783
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Konzeption des Verdünners ermöglicht eine schnelle und genaue Verdünnung vieler Probentypen, einschließlich Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Chemie- und Kosmetikproben. S-Verdünner -1 erhöht die Produktivität Ihres Labors, hilft bei der Sicherung von Verdünnungsvorgängen und reduziert das Risiko einer Kontamination.
  • LCD-Touchscreen: Für jede Verdünnung müssen nur 2 Tasten gedrückt werden
  • Für alle Probenbehälter geeignet
  • Umfasst einen abnehmbaren Beutelhalter
  • Intuitive Software mit Piktogrammen
  • Einfaches Rohrwechselsystem
  • Dualpumpenmodus zur Verkürzung der Verdünnungsdauer
  • Aufzeichenbare Verdünnungsparameter
  • Das Gerät kann an einen Drucker, ein Barcodelesegerät und einen Computer angeschlossen werden
  • Watson Marlow Pumpen mit hoher Präzision
  • Gewichtungspräzision: ≤1 % von 5 g
  • Verdünnungspräzision <1 %
  • Verteilungsgeschwindigkeit: 910 ml/mn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verdünnung: <1 %; Gewicht: 1 % von 5 g
Verdünnung von Proben einschließlich Lebensmittel, Landwirtschaft, Chemie und Kosmetik
9
Automatischer Verdünner
Abnehmbarer Beutelhalter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sample diluter,sample size 80-400ml, distribution > S-Verdünner-1