Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Beschreibung
- Bruchsicher
- Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
- Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 22mm |
Enthält | 120 mg/l Natriumthiosulfat |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 70mm |
Verpackung | Einzeln verpackt |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 70mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Product Information
Product Information
GOS068 Doc gosselin flacons thio
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur